Kluczowe dokumenty
182060
Poly(2-ethylhexyl acrylate) solution
average Mw ~92,000 by GPC, in toluene
Synonim(y):
2-Ethylhexyl acrylate homopolymer, Poly(ethylhexyl acrylate)
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
1.2 (37 °C, vs air)
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mw ~92,000 by GPC
stężenie
in toluene
masa
Unit weight does not include weight of solvent.
temp. przejścia
Tg −55 °C
gęstość
0.903 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCCC(CC)OC(=O)C=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
Klucz InChI
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?