Merck
182214
Sigma-Aldrich
Poly(methyl acrylate) solution
average Mw ~40,000 by GPC
Synonim(y):
Acrylic acid methyl ester polymer, Methyl acrylate homopolymer
About This Item
Wzór liniowy:
(C4H6O2)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
gęstość pary
>1 (vs air)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
~896 °F
masa cząsteczkowa
average Mw ~40,000 by GPC
stężenie
~40 wt. % (in toluene)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494
temp. przejścia
Tg 9 °C
gęstość
1.22 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
COC(=O)C=C
Zastosowanie
PMA/methylamine borane (MeAB) composites, prepared by solution blending process finds uses as a hydrogen storage material with better dehydrogenation property compared to MeAB.
Inne uwagi
Unit weight does not include weight of solvent.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Decreasing the thermal dehydrogenation temperature of methylamine borane (MeAB) by mixing with poly (methyl acrylate)(PMA).
Yang Z, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 37(9), 7638-7644 (2012)
Zanhua Liu et al.
Inflammation, 39(3), 1090-1098 (2016-04-05)
Epilepsy, which affects about 1 % of the population worldwide, leads to poor prognosis and increased morbidity. However, effective drugs providing satisfactory control on seizure relapse were rare, which encouraged more etiological studies. Whether inflammation is one of key events underlying
A soft hydrogen storage material: poly(methyl acrylate)-confined ammonia borane with controllable dehydrogenation.
Jianzhi Zhao et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(3), 394-397 (2010-03-11)