Wstecz
Poly(2-ethylhexyl acrylate) solution
Wzór liniowy:
(CH
2
CH[CO
2
CH
2
CH(C
2
H
5
)(CH
2
)
3
CH
3
])
n
Numer CAS:
9003-77-4
Products
Marka
Sigma-Aldrich (1)
Poziom jakości
Skład polimeru
Typ polimeru
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
182060
Poly(2-ethylhexyl acrylate) solution,
average M
w
~92,000 by GPC, in toluene