Merck
191949
Sigma-Aldrich
Poly(cyclohexyl methacrylate)
average Mw ~65,000 by GPC, powder
Synonim(y):
PCMA
About This Item
Wzór liniowy:
(C10H16O2)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mw ~65,000 by GPC
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5065 (lit.)
temp. przejścia
Tg 104 °C
gęstość
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h9H,1,3-7H2,2H3
Klucz InChI
OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano cztery procesy relaksacji (α, β, γ, δ) poli(metakrylanu cykloheksylu), badając jego właściwości lepkosprężyste i dielektryczne w zakresie temperatur.
Zastosowanie
Polimetakrylan cykloheksylu (PCHMA) może być stosowany do wytwarzania mieszanek polimerowych z polistyrenem i nanokompozytów z nanorurkami węglowymi. Gęsto szczepione kompozyty PCHMA na wielościennych nanorurkach węglowych (MWCNTs) wykazują lepsze właściwości mechaniczne i odporność elektryczną w porównaniu z kompozytami PCHMA zmieszanymi z CNTs.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Rheological and thermodynamic study of the miscible blend polystyrene/poly (cyclohexyl methacrylate).
Friedrich C, et al.
Polymer, 37(12), 2499-2507 (1996)
Ultrahigh electrical resistance of poly (cyclohexyl methacrylate)/carbon nanotube composites prepared using surface?initiated polymerization.
Hayashida K and Tanaka H
Advances in Functional Materials, 22(11), 2338-2344 (2012)
Dielectric and mechanical-dynamical studies on poly (cyclohexyl methacrylate).
Ribes-Greus A, et al.
Polymer, 26(12), 1849-1854 (1985)
Produkty
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.