Merck
182338
Sigma-Aldrich
Poly(octadecyl methacrylate) solution
average Mw ~170,000 by GPC, in toluene
Synonim(y):
Poly(octadecyl methacrylate), Poly(stearyl methacrylate)
About This Item
Wzór liniowy:
(C22H42O2)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
average Mw ~170,000 by GPC
stężenie
in toluene
30-35 wt. % (in toluene)
masa
Unit weight does not include weight of solvent.
temp. przejścia
Tg −100 °C
Tm 37.5 °C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)C(C)=C
Opis ogólny
Poly(octadecyl methacrylate) may be used to prepare block copolymers to form molecular brushes.
Inne uwagi
Unit weight does not include weight of solvent.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and visualization of densely grafted molecular brushes with crystallizable poly (octadecyl methacrylate) block segments.
Qin S, et al.
Macromolecules, 36(3), 605-612 (2003)
Orientation of poly (octadecyl methacrylate) and poly (octadecyl acrylate) in Langmuir-Blodgett monolayers investigated by polarized infrared spectroscopy.
Mumby S J, et al.
Macromolecules, 19(4), 1054-1059 (1986)