Kluczowe dokumenty
181625
Poly(Bisphenol A carbonate)
average Mw ~45,000 by GPC
Synonim(y):
Homopolimer węglanu bisfenolu A, Kopolimer kwasu węglowego-4,4′-dihydroksydifenylo-2,2-propanu, Poli(węglan dianu), Poli[węglan 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)propanu], Polimer węglanu 4,4′-dihydroksydifenylo-2,2-propanu
About This Item
Polecane produkty
masa cząsteczkowa
average Mw ~45,000 by GPC
współczynnik refrakcji
n20/D 1.585
temp. przejścia
Tg 150 °C
Tm 267 °C
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.CH2O3/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;2-1(3)4/h3-10,16-17H,1-2H3;(H2,2,3,4)
Klucz InChI
XSXWYGABGYBZRM-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Opis ogólny
Zastosowanie
- To prepare transparent nanocomposites for optical applications.
- To study the wettability of graphene.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?