18634
Paraffin wax
meets analytical specification of Ph. Eur., pastilles, white
About This Item
Polecane produkty
Formularz
pastilles
Poziom jakości
jakość
meets analytical specification of Ph. Eur.
zanieczyszczenia
aromatic polycycl. hydrocarbons, complies
kolor
white
mp
43-95 °C
temp. przejścia
solidification point 50-61 °C
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Klucz InChI
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?