Key Documents
435139
Poly(Bisphenol A carbonate)
melt index 10-12 g/10 min (300°C/1.2kg)
Synonim(y):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane-carbonic acid copolymer, Bisphenol A carbonate polymer, Bisphenol A polycarbonate, Poly(bisphenol A carbonate), Poly(dian carbonate)
About This Item
Polecane produkty
Postać
pellets
wskaźnik szybkości płynięcia
10-12 g/10 min (300°C/1.2kg)
udarność
801 J/m (Izod, ASTM D 256, 22.7 °C)
stała dielektryczna
2.96, 1 MHz (ASTM D 150)
twardość
118 (Rockwell R, ASTM D 785)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.586
temp. przejścia
softening point 154 °C (Vicat, rate B, ASTM D 1525)
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.CH2O3/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;2-1(3)4/h3-10,16-17H,1-2H3;(H2,2,3,4)
Klucz InChI
XSXWYGABGYBZRM-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?