Kluczowe dokumenty
417246
Dimethylzinc solution
1.0 M in heptane
Synonim(y):
Dimetylocynk
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
1.0 M in heptane
bp
44-46 °C
gęstość
0.724 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
C[Zn]C
InChI
1S/2CH3.Zn/h2*1H3;
Klucz InChI
AXAZMDOAUQTMOW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dimethylzinc is a diorganozinc reagent and nucleophile used in the synthesis of propargylic amines.
Zastosowanie
- A catalyst with nickel for the stereoselective C−2 alkenylation and dialkenylation of pyridine derivatives by alkynes to give monoalkenylation products.
- A reagent with aldehydes and 2-methoxyaniline for the synthesis of enantioselective alkyl and aralkyl secondary amines via one-pot three-component coupling reaction in the presence of zirconium tetraisopropoxide.
- A methylating reagent for methylation of fluoroalkylated pyruvates in the presence of copper/chiral diphosphine catalyst.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
417246-50ML | 4061832090139 |