Key Documents
166510
1,1′-Diethyl-2,2′-carbocyanine iodide
97%
Synonim(y):
Pinacyanol iodide, Quinaldine blue
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
powder
mp
295 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: 10 mg/mL
λmaks.
614 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥180000 at 602-608 nm in ethanol
≥80000 at 560-566 nm in ethanol
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[I-].CCN1\C(=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C25H25N2.HI/c1-3-26-22(18-16-20-10-5-7-14-24(20)26)12-9-13-23-19-17-21-11-6-8-15-25(21)27(23)4-2;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
QWYZFXLSWMXLDM-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?