Kluczowe dokumenty
201715
Pinacyanol chloride
Synonim(y):
1,1′-Diethyl-2,2′-carbocyanine chloride, 2,2′-Trimethinequinocyanine chloride, Quinaldine blue
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
mp
270 °C (dec.) (lit.)
λmaks.
560 nm (2nd)
604 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥150000 at 603-609 nm in ethanol at 0.001 g/L
≥65000 at 559-565 nm in ethanol at 0.001 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Cl-].CCN1C(=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)\C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C25H25N2.ClH/c1-3-26-22(18-16-20-10-5-7-14-24(20)26)12-9-13-23-19-17-21-11-6-8-15-25(21)27(23)4-2;/h5-19H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
FVMNARAKYNRZID-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
surfactants in aqueous medium