Merck
140333
Sigma-Aldrich
Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate
≥96%
Synonim(y):
2,2,2-Trichloroacetimidic acid benzyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CCl3C(=NH)OCH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.52
Beilstein:
2525375
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥96%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
<1% benzyl alcohol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.545 (lit.)
bp
106-114 °C/0.5 mmHg (lit.)
temp. przejścia
solidification point 3-4 °C
gęstość
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ether
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8Cl3NO/c10-9(11,12)8(13)14-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,13H,6H2
Klucz InChI
HUZCTWYDQIQZPM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate was used as reagent during the synthesis of funiculosin dimethyl ether and (S)-3-(benzyloxy)-2-methylpropanal. It was used in the acid-catalyzed benzylation of hydroxy groups.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The total synthesis of scytophycin C. Part 1: stereocontrolled synthesis of the C1? C32 protected seco acid.
Paterson I, et al.
Tetrahedron, 54(39), 11935-11954 (1998)
Studies of novel cyclitols. A synthesis of 3'O, 4'O -dimethylfuniculosin.
Williams DR, et al.
Tetrahedron Letters, 41(49), 9397-9401 (2000)
Tetrahedron Asymmetry, 3, 1547-1547 (1992)
Produkty
Trichloroacetymidany są również powszechnie stosowane jako odczynniki do alkilowania alkoholi, szczególnie gdy istniejąca funkcjonalność nie jest wrażliwa na kwasy.
Trichloroacetimidates are also commonly employed as alcohol alkylation reagents, particularly when existing functionality is not acid sensitive.