Kluczowe dokumenty
188840
Ethyl acetimidate hydrochloride
97%
Synonim(y):
Chlorowodorek acetoamidanu etylu, Chlorowodorek acetoimidanu etylu, Chlorowodorek acetokarboksymidanu etylu, Chlorowodorek etyloetanimidatu, Chlorowodorek etyloetanimidoatu, Chlorowodorek iminooctanu etylu
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
mp
112-114 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
Cl.CCOC(C)=N
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c1-3-6-4(2)5;/h5H,3H2,1-2H3;1H
Klucz InChI
WGMHMVLZFAJNOT-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?