Merck
192759
Sigma-Aldrich
Ethylaluminum dichloride solution
25 wt. % in toluene
Synonim(y):
Dichloroethylaluminum, Dichloromonoethylaluminum, Ethylaluminium dichloride, Ethylaluminum dichloride (6CI), Ethyldichloroaluminium, Ethyldichloroaluminum
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2AlCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.95
Beilstein:
4123357
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
5 mmHg ( 60 °C)
Postać
liquid
stężenie
25 wt. % in toluene
gęstość
0.927 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CC[Al](Cl)Cl
InChI
1S/C2H5.Al.2ClH/c1-2;;;/h1H2,2H3;;2*1H/q;+2;;/p-2
Klucz InChI
UAIZDWNSWGTKFZ-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup - Solvent
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup - Solvent
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Barry B Snider et al.
The Journal of organic chemistry, 68(16), 6451-6454 (2003-08-05)
EtAlCl(2)-induced cyclization of chiral gamma,delta-unsaturated ketones 11c and 17b takes place mainly from the expected face. The selectivity is modest for 11c (60:40) in which the large substituent is a primary alkyl group and the medium substituent is a methyl