Merck
225908
Sigma-Aldrich
Allylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Synonim(y):
Allyl magnesium chloride, Allylchloromagnesium, Allylmagnesium chloride, Chloro-2-propen-1-ylmagnesium
About This Item
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2MgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.83
Beilstein:
3587316
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
2.0 M in THF
gęstość
0.995 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
Cl[Mg]CC=C
InChI
1S/C3H5.ClH.Mg/c1-3-2;;/h3H,1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
PLYLAFITHJUEGX-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Allylmagnesiumchloride solution is an organic compound commonly used as a Grignard reagent inchemical reactions. It is used for the allylation of carbonyl compounds, such as aldehydes and ketones.
Zastosowanie
Allylmagnesium chloride solution is used as a Grignard reagent in the preparation of:
  • Antipsychotic clopixol.
  • Polysilane–crown ether polymer (PSEC) using hexachloroplatinic acid as a catalyst.
  • 1,7-disubstituted-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolinesfrom 3,4-dihydroisoquinoline.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup - Solvent
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 47, 9207-9207 (2006)
Produkty
We carry a large variety of electrophiles and nucleophiles that are widely used in C–C bond-forming reactions. This group of products contains many organometallic reagents as well as commonly-used alkylating and acylating reagents.