Merck
761206
Sigma-Aldrich
4-Pentenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Synonim(y):
4-Pentene-1-magnesium bromide solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9BrMg
Masa cząsteczkowa:
173.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solution
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
0.5 M in THF
gęstość
0.940 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
allyl
ciąg SMILES
Br[Mg]CCCC=C
InChI
1S/C5H9.BrH.Mg/c1-3-5-4-2;;/h3H,1-2,4-5H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
LHTUYNSQNJOCCB-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Bromek 4-pentenylo-magnezowy jest ogólnym odczynnikiem Grignarda stosowanym w całkowitej syntezie (-)-sarainy A, (-)-salicylihalamidu A i (+)-erysotramidyny. Jest również stosowany w syntezie cyklofanu heksa-peri-heksabenzokoronenu.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
11.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-11.2 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Total synthesis of (−)-salicylihalamide A and related congeners.
Smith III A B, et al.
Tetrahedron, 58(32), 6455-6471 (2002)
A Hexa-peri-hexabenzocoronene Cyclophane: An Addition to the Toolbox for Molecular Electronics.
Watson M D, et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(5), 1402-1407 (2004)
Total synthesis of (−)-Sarain A.
Becker M H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(39), 11987-12002 (2007)
New approaches for the synthesis of erythrinan alkaloids.
Zhang F, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 7(9), 1963-1979 (2009)