Merck
255025
Sigma-Aldrich
Hexylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
Synonim(y):
Bromek 1-heksylomagnezowy, Bromoheksylomagnez, bromek n-heksylomagnezowy
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.38
Beilstein:
3535624
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
2.0 M in diethyl ether
gęstość
0.965 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C6H13.BrH.Mg/c1-3-5-6-4-2;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
SFXUWNMDTWQSHE-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Hexylmagnesium bromide, also known as n-hexylmagnesium bromide, is a useful organomagnesium compound that is commonly used in organic synthesis. It is typically prepared by reacting magnesium turnings with 1-bromohexane in diethyl ether solvent.
Zastosowanie
Hexylmagnesium bromide solution can be used as a reagent in addition reactions. It can add to various electrophiles, such as carbonyl compounds, to form alcohols or carboxylic acids. These types of reactions are commonly used for the synthesis of pharmaceuticals, natural products, and other organic compounds. It is also used to reduce certain functional groups, such as ketones, esters, and nitriles, to form alcohols or amines.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-40.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-40 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)