Kluczowe dokumenty
641626
Hexylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
About This Item
Wzór liniowy:
C6H13MgCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
2.0 M in THF
gęstość
0.965 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C6H13.ClH.Mg/c1-3-5-6-4-2;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
ODOOOEXDBNGOOF-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-13.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-25 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?