Merck
677647
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylphosphine borane
97%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H15P · BH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.99
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
159-168 °C
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
B.CP(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H15P.BH3/c1-6(2,3)7(4)5;/h1-5H3;1H3
Klucz InChI
MHAGKNYBOOCWIH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)