Kluczowe dokumenty
8.18248
Sigma-Aldrich
Dichlorophenylphosphine oxide
for synthesis
Synonim(y):
Dichlorophenylphosphine oxide, Phenylphosphonic acid dichloride, Benzenephosphonic dichloride
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5P(O)Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
212-534-3
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
siła działania
681 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1 °C
temp. przejścia
flash point 204 °C
gęstość
1.40 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H5Cl2OP/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Klucz InChI
IBDMRHDXAQZJAP-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.396 - 1.400
Identity (IR): passes test
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
399.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
204 °C