Key Documents
208329
Sodium amide
98%
Synonim(y):
Sodamide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Postać
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tw
400 °C (lit.)
mp
210 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
N[Na]
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
Klucz InChI
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Synthesis of allylic amines and amides
Synthesis of antibacterials
Aggregative activation and heterocyclic chemistry
Phenylation with diphenyliodonium chloride
- production of a hydrogen storage system
- adsorption of CO2
- fabrication of fuel cells
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?