Merck
490393
Sigma-Aldrich
Stearic acid-18,18,18-d3
98 atom % D, 99% (CP)
Synonim(y):
Octadecanoic-18,18,18-d3 acid
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CH2)16CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
Postać
solid
tw
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
O=C(CCCCCCCCCCCCCCCCC([2H])([2H])[2H])O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1D3
Klucz InChI
QIQXTHQIDYTFRH-FIBGUPNXSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)