Merck
347442
Sigma-Aldrich
Ethylene-d4 glycol
98 atom % D
About This Item
Wzór liniowy:
HOCD2CD2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
66.09
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
Formularz
liquid
metody
NMR: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
196-198 °C (lit.)
mp
-13 °C (lit.)
gęstość
1.184 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-LNLMKGTHSA-N
Opis ogólny
Ethylene-d4 glycol is a deuterated NMR solvent that is useful in NMR-based research and analyses.
Zastosowanie
Ethylene-d4 glycol may be used as one of the starting material in the preparation of perdeuterated ethylenediaminetetraacetate tetraanion (EDTA-d124-) for use in the spectroscopic analysis of cadmium-EDTA complex.
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cadmium-113 nuclear magnetic resonance studies of cadmium-ethylenediaminetetraacetic acid complexes.
Jensen CF, et al.
Journal of the American Chemical Society, 103(13), 3659-3666 (1981)