Merck
471399
Sigma-Aldrich
Toluene-d8
99 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5CD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.19
Beilstein:
1909300
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥99.0%
Formularz
liquid
zawiera
0.03 % (v/v) TMS
granice wybuchowości
0.34-6.3 % (lit.)
metody
NMR: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0100% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.494 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
mp
-84 °C (lit.)
gęstość
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+8
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
Klucz InChI
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Opis ogólny
Toluene-d8 is a non polar, aromatic solvent.
Toluene-d8 is a deuterated NMR solvent containing 0.03% (v/v) TMS (tetramethylsilane). It is useful in NMR-based research and analyses. Its spin–lattice relaxation time (T 1), viscosity and density have been measured over -35 to 200°C range. The temperature dependent chemical shifts in the proton NMR spectra of α,β-unsaturated ketones in toluene-d8 has been studied.
Zastosowanie
  • Mieszanie aerozoli organicznych obserwowane za pomocą spektrometrii masowej pojedynczych cząstek...: Badanie koncentruje się na dynamice aerozoli organicznych, wykorzystując zaawansowane techniki spektrometryczne do analizy interakcji i transformacji unoszących się w powietrzu związków organicznych, takich jak Toluene-d₈ (Robinson et al., 2013).
Działania biochem./fizjol.
Toluene-d8 is used in the determination of magnitude of magnetic interactions, hydrogen bond geometry and its association with solvent polarity. Toluene is highly biotoxic and lethal for microorganisms, therefore can be used as a sterilant.
Polecane produkty
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Geometry of hydrogen bonds formed by lipid bilayer nitroxide probes: a high-frequency pulsed ENDOR/EPR study
Smirnova TI, et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(12), 3476-3477 (2007)
A Pseudomonas thrives in high concentrations of toluene
Inoue A and Horikoshi K
Nature, 339, 264-264 (1989)
Solvent Effects in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. IX. 1 A Variable-Temperature Study of α,β-Unsaturated Ketones in Toluene-d8 Solution.
Ronayne J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 88(22), 5288-5292 (1966)
Fourier transform NMR in liquids at high pressure. III. Spin-lattice relaxation in toluene-d8.
Wilbur DJ and Jonas J.
J. Chem. Phys. , 62(7), 2800-2807 (1975)
Freddy H Havaldar et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 58(4), 163-165 (2015-02-19)
A d4 -labeled isotopomer of deferasirox was synthesized as internal standard for use in a LC/mass spectroscopy (MS)/MS method developed for the simultaneous quantitative determination of deferasirox in human serum. d4 -deferasirox was synthesized from d8 -toluene.