SU860053
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole), PTFE/silicone (blue PTFE/white silicone), diam. × thickness 20 mm × 1.5 mm, open center
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE/silicone (blue PTFE/white silicone)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
Właściwości
closure type crimp seal
open center
twardość
55 (Durometer: shore A)
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. × grubość
20 mm × 1.5 mm
dopasowywanie
thread for 20 mm
kompatybilność
for use with CTC CombiPAL
for use with SPME
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Thinner liner for easier penetration
- Special PTFE/silicone liner with only 0.05mm PTFE film (easier penetration that thicker PTFE)
- These products should be used with the SPME vial that has a thicker lip
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)