Kluczowe dokumenty
SU860049
Supelco
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 20 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 23 mm × 75.5 mm × 12.5 mm, for use with PerkinElmer, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass vial
round bottom
opis
beveled finish
Właściwości
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
23 mm × 75.5 mm × 12.5 mm
pojemność
20 mL
dopasowywanie
thread for 20 mm
kompatybilność
for use with PerkinElmer
Opis ogólny
Fiolka Headspace, ścięta góra, zaokrąglone dno to przezroczysta szklana fiolka, która może być używana z autosamplerem CTC (Combi PAL).
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)