Merck
807915
Sigma-Aldrich
Undecane-d24
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CD2)9CD3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.46
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥98% (CP)
Formularz
liquid
przesunięcie masy
M+24
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2
Klucz InChI
RSJKGSCJYJTIGS-XMTORAMYSA-N
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)