Merck
707740
Sigma-Aldrich
Methyl acetate-2-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Postać
liquid
tw
57-58 °C
mp
-98 °C
gęstość
0.944 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
COC([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-3(4)5-2/h1-2H3/i1+1
Klucz InChI
KXKVLQRXCPHEJC-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
14.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-10 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)