Merck
485799
Sigma-Aldrich
Hexadecane-1,2-13C2
99 atom % 13C
Synonim(y):
13C Labeled hexadecane, Cetane-1,2-13C2
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)1313CH213CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.434 (lit.)
tw
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
gęstość
0.780 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3/i1+1,3+1
Klucz InChI
DCAYPVUWAIABOU-ZKDXJZICSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
275.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
135 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)