Kluczowe dokumenty
452505
2,6-Di(tert-butyl-d9)-4-methyl(phenol-3,5,O-d3)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
BHT-d21
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solid
bp
265 °C (lit.)
mp
69-71 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+21
ciąg SMILES
[2H]Oc1c(c([2H])c(C)c([2H])c1C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3/i2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D3,8D,9D/hD
Klucz InChI
NLZUEZXRPGMBCV-YLENQQAOSA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
260.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
127.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?