Kluczowe dokumenty
SU860066
Supelco
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass (with bottom spring), pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
conical clear glass (with bottom spring)
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
6 mm × 29 mm
pojemność
0.1 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)