SU860033
Short thread autosampler vial, amber vial, 11.6 x 32 mm
volume 1.5 mL, amber glass vial (with marking spot), pkg of 100 ea
Synonim(y):
Fiolka do autosamplera, bursztynowa, 11,6 x 32 mm
About This Item
Polecane produkty
Materiały
amber glass vial (with marking spot)
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
1.5 mL
dopasowywanie
thread for 9 mm
Powiązane kategorie
Przydatność
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Inne uwagi
- SU860067PK100 0.1ML GLASS CONICAL INSERT, 6 X 31MM
- 854988PK1000 0.1ML GLASS CONICAL INSERT, 6 X 31MM
- SU860066PK100 0.1ML GLASS CONICAL INSERT WITH BOTTOM SPRING, 6 X 28MM
- 854110PK1000 0.1ML GLASS CONICAL INSERT WITH BOTTOM SPRING, 6 X 28MM
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)