Key Documents
29051-U
Supelco
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
blue polypropylene cap, PTFE/silicone septum (with slit), pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE/silicone septum (with slit)
blue polypropylene cap
Właściwości
closure type blue polypropylene hole cap
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
dopasowywanie
thread for 9 mm
Opis ogólny
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)