20811
ORBO™ 80 Isocyanate Filter
with cassettes: no, filter O.D. 37 mm, pkg of 25 ea
Synonim(y):
ORBO™ 80 Coated Filter
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass fiber filter
agency
ASTM® D5836
OSHA 5002
linia produktu
ORBO™
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
ORBO™ 80
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. filtra
37 mm
grupa aktywna macierzy
1,2-PP, 1-(2-pyridyl)piperazine
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatybilność
for analyte group isocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
application for air monitoring, application for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.