20812-U
ORBO™ 80 Coated Filter
with cassettes unassembled
Synonim(y):
ORBO 80, filtr powlekany do diizocyjanianów
About This Item
Polecane produkty
Materiały
glass fiber filter
Poziom jakości
agency
OSHA 5002
linia produktu
ORBO™
opakowanie
pkg of 25 ea
metody
active air sampling: suitable
śr. zewn. filtra
37 mm
Zastosowanie
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
20812-U | 4061834410461 |