29004-U
Vials, screw top, R.A.M.™ (9 mm thread), large opening, 12 x 32 mm
volume 2 mL, amber glass vial, pkg of × 100 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
amber glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
large opening, (6 mm)
opakowanie
pkg of × 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 9 mm
Opis ogólny
- Compatible with robotic arm autosamplers
- Replaces crimp top autosampler vials
- Large target area for needle
- Utilizes Step Vial design to center insert
The R.A.M.vial incorporates a Step Vial design inside the vial neck that allows precise centering of limited volume inserts in the vial, another plus for automated system use. The wide mouth opening is 40% larger than standard crimp style vials. This larger opening provides a larger target area for needle penetration and helps prevent bent needles.
These vials function similarly to the Kimble ROBO Vial, National's Target DP, Sun 1, and Wheaton's ABC vial.
Przydatność
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Autosamplery LC Shimadzu
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)