28659-U
Screw cap, solid top with PTFE liner, pkg 100
thread for 10-425
About This Item
Polecane produkty
Materiały
F217/PTFE liner
black polypropylene cap
Właściwości
closure type screw thread vial
opakowanie
pkg of 100 ea
Parametry
49 °C temp. limit
dopasowywanie
thread for 10-425
kompatybilność
for use with 2mL large opening vials
Opis ogólny
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)