27411
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.75 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, thread for 10-425, pkg of 100 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene vial
opis
conical bottom, large opening
Właściwości
closure type screw top vial
vial type screw thread (conical bottom)
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
0.75 mL
dopasowywanie
thread for 10-425
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)