Kluczowe dokumenty
27208-U
Supelco
Vials, screw top with polypropylene open-top cap, pre-assembled, pkg of 100
volume 2 mL, clear glass vial (standard opening - 4.6 mm), red PTFE/silicone septum
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
black polypropylene cap (open-top)
clear glass vial (standard opening - 4.6 mm)
red PTFE/silicone septum
Właściwości
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Opis ogólny
Fiolki są odpowiednie do wstrzykiwania próbek z autosamplera. Są one dostępne w różnych rozmiarach, choć częściej używane są fiolki o pojemności 2 ml. Igła autosamplera przebija nasadkę podczas wstrzykiwania i pobiera wymagane porcje próbki z fiolek. Zakręcane fiolki [objętość 2 ml, fiolka z przezroczystego szkła] są używane w wielu autosamplerach ze standardowym otworem 4,6 mm. Gwinty na standardowych fiolkach to 8-425. Polipropylenowa nasadka jest autoklawowalna i może wytrzymać temperaturę do 135°C. Czerwona przegroda PTFE/silikonowa ma rozmiar pasujący do zakręcanych fiolek. Nadaje się do stosowania z większością substancji organicznych (do momentu przebicia) i nie jest zalecana do stosowania z chlorosilanami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)