Key Documents
Z291722
Supelco
Insert for 2 mL standard opening vial, 4.6 mm I.D.
size 0.10 mL, glass (conical), O.D. × H 5 mm × 29 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
glass (conical)
opakowanie
pkg of 200 ea
śr. zewn. × wys.
5 mm × 29 mm
rozmiar
0.10 mL
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)