Merck
W222455
Sigma-Aldrich
Caffeine
anhydrous, natural, 99%, FCC, FG
Synonim(y):
1,3,7-Trimethylxanthine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.19
Numer FEMA:
2224
Beilstein:
17705
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352210
Numer Flavisa:
16.016
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
anhydrous
natural
Poziom jakości
zgodność regionalna
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Próba
99%
mp
234-236.5 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
Klucz InChI
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1