Kluczowe dokumenty
27410
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.5 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm,
conical bottom, large opening yes
, thread for 10-425, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
natural polypropylene vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 6 mm
pojemność
0.5 mL
dopasowywanie
thread for 10-425
Opis ogólny
Fiolki wykonane z polipropylenu są alternatywą, którą należy rozważyć, gdy waga szklanej fiolki, jej pęknięcie, obojętność powierzchni i/lub koszt utylizacji są istotne. Korzyści oferowane przez materiał polipropylenowy obejmują: niską ekstrahowalność, kompatybilność z wieloma rozpuszczalnikami, doskonały wybór podczas pracy z białkami, idealny do zastosowań w chromatografii jonowej, dobrze nadaje się do przechowywania próbek wrażliwych na pH i eliminuje potrzebę stosowania wkładki podczas mikropróbkowania.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)