Kluczowe dokumenty
24710
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.75 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
Materiały
natural polypropylene vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. zewn. × wys.
12 mm × 32 mm
pojemność
0.75 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)