Key Documents
Z162523
Sigma-Aldrich
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.3 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
natural polypropylene vial
agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO/CEN 15968-2010
zgodność regionalna
suitable for FDA C-010.02
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys.
12 mm × 32 mm
pojemność
0.3 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)