Kluczowe dokumenty
Z115126
Sigma-Aldrich
Vials, screw top V-Vials® with open-top cap
volume 0.3 mL, 13-425 thread, diam. × H 13 mm × 35 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
Właściwości
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
śr. × wys.
13 mm × 35 mm
pojemność
0.3 mL
dopasowywanie
13-425 thread
Opis ogólny
Graduated. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. PTFE faced rubber septum.
Przypis
The glass in Wheaton V-Vials meets the USP and EP Type I glass requirements for the arsenic and powdered glass tests.
Informacje prawne
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)