Z115053
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 0.3 mL, thread for 13-425, diam. × H 13 mm × 35 mm, pkg of 12 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 12 ea
śr. × wys.
13 mm × 35 mm
pojemność
0.3 mL
dopasowywanie
thread for 13-425
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Graduated.
- Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
- PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
Informacje prawne
część zamienna
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z115053-12EA | 4061837596377 |