SYNV130501
Synthware™ conical bottom reaction vial with holed compression cap
0.1 mL, joint: ST/NS 5/5
Synonim(y):
Synthware V130501, probówka reakcyjna
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Polecane produkty
Połączenie
joint: ST/NS5/5
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware V130501
pojemność
0.1 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dostarczany z jedną nasadką kompresyjną z otworem, jednym o-ringiem 617 i jedną przegrodą z gumy silikonowej z powłoką PTFE. Zamienne nasadki, patrz RC112; O-ringi 617, patrz R014; przegrody, patrz R1420.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)