Z115118
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 5 mL, thread for 20-400, diam. × H 20 mm × 65 mm, pkg of 12 ea
Synonim(y):
Zakręcane fiolki typu V z uszczelnionym korkiem
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 12 ea
śr. × wys.
20 mm × 65 mm
pojemność
5 mL
dopasowywanie
thread for 20-400
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Graduated.
- Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
- PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
Informacje prawne
część zamienna
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z115118-12EA | 4061837596407 |