Kluczowe dokumenty
Z115096
Supelco
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 3 mL, thread for 20-400, diam. × H 20 mm × 50 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 12 ea
rozmiar korka
20 - 400
śr. × wys.
20 mm × 50 mm
pojemność
3 mL
dopasowywanie
thread for 20-400
Opis ogólny
  • Graduated.
  • Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
  • PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
Informacje prawne
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)