Z115088
Vials, screw-top V-Vials® with solid top cap
volume 2 mL, thread for 15-415, diam. × H 17 mm × 61 mm, pkg of 12 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE-faced styrene-butadiene rubber liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Właściwości
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 12 ea
rozmiar korka
15-415
śr. × wys.
17 mm × 61 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 15-415
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Graduated.
- Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass.
- PTFE-faced, styrene-butadiene rubber liner.
Informacje prawne
część zamienna
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z115088-12EA | 4061837596391 |